2-(2-Pyridyl)malondialdehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9773-1G OR9773-250MG
APOSOR9773-1GEA 72.5 EUR
APOSOR9773-1G APOSOR9773-250MG
2-(2-Pyridyl)malondialdehyde
2-(2-Pyridyl)malondialdehyde
Formel: C₈H₇NO₂
Molecular Weight: 149.15 g/mol
Schmelzpunkt: 202…205 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216529
CAS-Nummer: 212755-83-4