2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9774-25G OR9774-5G
APOSOR9774-25GEA 161 EUR
APOSOR9774-25G APOSOR9774-5G
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
2-(4-Chloro-2-methylphenoxy)acetohydrazide
Formel: C₉H₁₁ClN₂O₂
Molecular Weight: 214.65 g/mol
Schmelzpunkt: 147…150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00082720
CAS-Nummer: 32022-38-1