4-Brombenzylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Brom-α-chlortoluol, α-Chlor-4-bromtoluol, 1-(Chlormethyl)-4-brombenzol
OR9776-25G OR9776-5G
APOSOR9776-25GEA 50.9 EUR
APOSOR9776-25G APOSOR9776-5G
4-Brombenzylchlorid
4-Brombenzylchlorid
Formel: C₇H₆BrCl
Molecular Weight: 205.48 g/mol
Siedepunkt: 106…107 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 37…41 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040867
CAS-Nummer: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01394