5-Amino-2-chlorbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR9778-100G
APOSOR9778-100GEA
95.7
EUR
APOSOR9778-100G
5-Amino-2-chlorbenzoesäure 98%
5-Amino-2-chlorbenzoesäure
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Molecular Weight: 171,58 g/mol Schmelzpunkt: 184…188 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007845 CAS-Nummer: 89-54-3 |