2-Chlor-6-methylpyrazin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR9783-1G OR9783-5G OR9783-25G
APOSOR9783-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9783-1G APOSOR9783-5G APOSOR9783-25G
2-Chlor-6-methylpyrazin 97%
2-Chloro-6-methylpyrazine
Formel: C₅H₅ClN₂
Molecular Weight: 128,5596 g/mol
Siedepunkt: 83 °C/35mmHg
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055032
CAS-Nummer: 38557-71-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR