Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9789-250MG
OR9789-50MG
APOSOR9789-250MGEA
177
EUR
APOSOR9789-250MG
APOSOR9789-50MG
Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Ethyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Formel:
C₁₆H₁₄N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00139520 CAS-Nummer: 119448-82-7 |