2-Acetyl-5-methylthiophen

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-(5-Methyl-2-thienyl)-1-ethanone

OR9799-10G OR9799-25G OR9799-100G
APOSOR9799-10GEA 21.9 EUR
APOSOR9799-10G APOSOR9799-25G APOSOR9799-100G
2-Acetyl-5-methylthiophen
2-Acetyl-5-methylthiophen
Formel: C₇H₈OS
Molecular Weight: 140.21 g/mol
Siedepunkt: 65…67 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 24…28 °C
Dichte: 1.119 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014529
CAS-Nummer: 13679-74-8
EINECS: 237-181-2
UN: 3335
ADR: 9 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR