4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-((1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl)benzonitrile
OR9802-1G OR9802-5G
APOSOR9802-1GEA 58.4 EUR
APOSOR9802-1G APOSOR9802-5G
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile 97%
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzonitrile
Formel: C₁₀H₈N₄
Molecular Weight: 184.2 g/mol
Schmelzpunkt: 69…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368016
CAS-Nummer: 112809-25-3
UN: 3439
ADR: 6.1 III