Benzo-15-krone-5 (Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan)
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Benzo-15-crown-5
OR9809-1G OR9809-5G
APOSOR9809-1GEA 72.5 EUR
APOSOR9809-1G APOSOR9809-5G
Benzo-15-krone-5 (Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan)
Benzo-15-krone-5 (Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecan)
Formel: C₁₄H₂₀O₅
Molecular Weight: 268.31 g/mol
Schmelzpunkt: 78…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005945
CAS-Nummer: 14098-44-3