Methyl-2-(2-propynyloxy)benzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9820-100MG OR9820-500MG
APOSOR9820-100MGEA 174 EUR
APOSOR9820-100MG APOSOR9820-500MG
Methyl-2-(2-propynyloxy)benzenecarboxylate
Methyl-2-(2-propynyloxy)benzenecarboxylate
Formel: C₁₁H₁₀O₃
Molecular Weight: 190.2 g/mol
Siedepunkt: 100 °C/ 0.2mmHg
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06797370
CAS-Nummer: 59155-84-9