2-Amino-1-phenylethanol, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
alpha-(Aminomethyl)benzyl Alcohol, DL-β-Hydroxyphenethylamine, Phenylethanolamine
OR9824-100G
OR9824-25G
OR9824-500G
APOSOR9824-100GEA
79.9
EUR
APOSOR9824-100G
APOSOR9824-25G
APOSOR9824-500G
2-Amino-1-phenylethanol, technische Qualität
2-Amino-1-phenylethanol
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137.18 g/mol Siedepunkt: 160 °C/17mmHg Schmelzpunkt: 56…58 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008137 CAS-Nummer: 7568-93-6 EINECS: 231-469-1 UN: 3259 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...