2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
alpha-(Aminomethyl)-4-chlorobenzyl alcohol
OR9825-1G
OR9825-500MG
APOSOR9825-1GEA
314
EUR
APOSOR9825-1G
APOSOR9825-500MG
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol 95%
2-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1-ethanol
Formel:
C₈H₁₀ClNO Molecular Weight: 171,63 g/mol Schmelzpunkt: 93…96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797373 CAS-Nummer: 41870-82-0 |