4-(5-Butyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-[5-(But-1-yl)-1,3,4-oxadiazol-2-yl]aniline
OR9835-1G
OR9835-5G
APOSOR9835-1GEA
163
EUR
APOSOR9835-1G
APOSOR9835-5G
4-(5-Butyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenylamine
4-(5-Butyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenylamine
Formel:
C₁₂H₁₅N₃O Molecular Weight: 217.27 g/mol Schmelzpunkt: 119…121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797387 CAS-Nummer: 100933-82-2 |