6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9839-250MG
OR9839-500MG
OR9839-100MG
APOSOR9839-250MGEA
102
EUR
APOSOR9839-250MG
APOSOR9839-500MG
APOSOR9839-100MG
6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone 95%
6-(4-Chlorophenyl)-3-morpholinone
Formel:
C₁₀H₁₀ClNO₂ Molecular Weight: 211,65 g/mol Schmelzpunkt: 142…145 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797375 CAS-Nummer: 5196-95-2 |