Ethyl-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
OR9842-1G
OR9842-5G
OR9842-10G
APOSOR9842-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9842-1G
APOSOR9842-5G
APOSOR9842-10G
Ethyl-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Ethyl-6-chlorimidazo[1,2-a]pyridin-2-carboxylat
Formel:
C₁₀H₉ClN₂O₂ Molecular Weight: 224.6437 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02186220 CAS-Nummer: 67625-38-1 |