Ethyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 1,6-dihydro-6-oxo-2-phenylpyrimidine-5-carboxylate
OR9847-1G OR9847-5G
APOSOR9847-1GEA 30.6 EUR
APOSOR9847-1G APOSOR9847-5G
Ethyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylate
Ethyl-6-oxo-2-phenyl-1,6-dihydro-5-pyrimidinecarboxylate
Formel: C₁₃H₁₂N₂O₃
Molecular Weight: 244.25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00695462
CAS-Nummer: 55613-22-4