2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-4-methoxybenzohydrazide
OR9848-10G OR9848-1G OR9848-5G
APOSOR9848-10GEA 386 EUR
APOSOR9848-10G APOSOR9848-1G APOSOR9848-5G
2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
2-Hydroxy-4-methoxybenzenecarbohydrazide
Formel: C₈H₁₀N₂O₃
Molecular Weight: 182.18 g/mol
Schmelzpunkt: 173…175 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06797386
CAS-Nummer: 41697-08-9