3-Benzylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9849-5G OR9849-1G
APOSOR9849-5GEA 828 EUR
APOSOR9849-5G APOSOR9849-1G
3-Benzylanilin
3-Benzylanilin
Formel: C₁₃H₁₃N
Molecular Weight: 183,25 g/mol
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Flammpunkt: 44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01310782
CAS-Nummer: 61424-26-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III