2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde, 1,4-Benzodioxan-6-carboxaldehyde, 2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
OR9850-100G
OR9850-500G
APOSOR9850-100GEA
140
EUR
APOSOR9850-100G
APOSOR9850-500G
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-carbaldehyd
2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-6-carbaldehyde
Formel:
C₉H₈O₃ Molecular Weight: 164,16 g/mol Siedepunkt: 104…106 °C/15mmHg Schmelzpunkt: 52…53 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010092 CAS-Nummer: 29668-44-8 |