3,4-Dihydroxybenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Dihydroxybenzoesäurenitril
OR9851-25G
OR9851-5G
OR9851-100G
APOSOR9851-25GEA
29
EUR
APOSOR9851-25G
APOSOR9851-5G
APOSOR9851-100G
3,4-Dihydroxybenzonitril
3,4-Dihydroxybenzonitril
Formel:
C₇H₅NO₂ Schmelzpunkt: 153…159 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016436 CAS-Nummer: 17345-61-8 EINECS: 241-367-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...