3'-Ethinylacetanilid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(3-Ethynylphenyl)acetamide
OR9855-1G OR9855-5G OR9855-250MG
APOSOR9855-1GEA 103 EUR
APOSOR9855-1G APOSOR9855-5G APOSOR9855-250MG
3'-Ethinylacetanilid 95%
3'-Ethinylacetanilid
Formel: C₁₀H₉NO
Molecular Weight: 159.1846 g/mol
Schmelzpunkt: 92…93 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00831583
CAS-Nummer: 70933-58-3