2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9857-1G OR9857-5G
APOSOR9857-1GEA 106 EUR
APOSOR9857-1G APOSOR9857-5G
2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole 95%
2-(Chloromethyl)-5-phenyl-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₉H₇ClN₂O
Schmelzpunkt: 119…121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00466332
CAS-Nummer: 33575-83-6