2H-Pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9861-1G
OR9861-5G
OR9861-10G
APOSOR9861-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9861-1G
APOSOR9861-5G
APOSOR9861-10G
2H-Pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one 95%
2H-Pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formel:
C₇H₆N₂O₂ Molecular Weight: 150,14 g/mol Schmelzpunkt: 204…207 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006697 CAS-Nummer: 20348-09-8 |