Imidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9880-1G
OR9880-100MG
OR9880-250MG
APOSOR9880-1GEA
33.5
EUR
APOSOR9880-1G
APOSOR9880-100MG
APOSOR9880-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure
Imidazo[1,2-a]pyridin-2-carbonsäure
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03419462 CAS-Nummer: 64951-08-2 |