4-Piperidin-1-ylbenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
[4-(Piperidin-1-yl)phenyl]methylamine
OR9881-1G
OR9881-250MG
APOSOR9881-1GEA
396
EUR
APOSOR9881-1G
APOSOR9881-250MG
4-Piperidin-1-ylbenzylamine
4-Piperidin-1-ylbenzylamine
Formel:
C₁₂H₁₈N₂ Molecular Weight: 190,29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659080 CAS-Nummer: 214759-73-6 UN: 2735 ADR: 8,III |