Methyl-2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
OR9882-1G
OR9882-250MG
OR9882-5G
APOSOR9882-1GEA
69.6
EUR
APOSOR9882-1G
APOSOR9882-250MG
APOSOR9882-5G
Methyl-2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate 95%
Methyl-2-(3-amino-4-hydroxyphenyl)acetate
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Molecular Weight: 181.19 g/mol Schmelzpunkt: 102…105 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04125316 CAS-Nummer: 78587-72-1 |