Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
OR9884-1G
OR9884-5G
APOSOR9884-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9884-1G
APOSOR9884-5G
Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate 95%
Methyl-2-(4-hydroxy-3-nitrophenyl)acetate
Formel:
C₉H₉NO₅ Schmelzpunkt: 65…67 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04125034 CAS-Nummer: 61873-93-6 |