4-(1-Azepanyl)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9910-100MG OR9910-1G OR9910-500MG
APOSOR9910-100MGEA 29.2 EUR
APOSOR9910-100MG APOSOR9910-1G APOSOR9910-500MG
4-(1-Azepanyl)aniline 95%
4-(1-Azepanyl)aniline
Formel: C₁₂H₁₈N₂
Molecular Weight: 190.29 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01536453
CAS-Nummer: 57356-18-0