4-(2-Bromethoxy)benzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9912-1G OR9912-500MG OR9912-5G
APOSOR9912-1GEA 198 EUR
APOSOR9912-1G APOSOR9912-500MG APOSOR9912-5G
4-(2-Bromethoxy)benzaldehyd 95%
4-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229.0706 g/mol
Schmelzpunkt: 61…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021074
CAS-Nummer: 52191-15-8