3-(tert-Butyl)-2,4-pentanedione, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9919-1G OR9919-500MG
APOSOR9919-1GEA 328 EUR
APOSOR9919-1G APOSOR9919-500MG
3-(tert-Butyl)-2,4-pentanedione, technische Qualität
3-(tert-Butyl)-2,4-pentanedione
Formel: C₉H₁₆O₂
Molecular Weight: 156.23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01846256
CAS-Nummer: 13221-94-8