Ethyl-2,4-dimethylpyrrol-3-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
OR9926-1G
OR9926-5G
APOSOR9926-1GEA
21.9
EUR
APOSOR9926-1G
APOSOR9926-5G
Ethyl-2,4-dimethylpyrrol-3-carboxylat 98%
Ethyl-2,4-dimethylpyrrol-3-carboxylat
Formel:
C₉H₁₃NO₂ Molecular Weight: 167.2050 g/mol Schmelzpunkt: 122…123 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01365811 CAS-Nummer: 2199-51-1 |