2,4-Dimethylpyrrol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Dimethyl-1H-pyrrole
OR9930-5G OR9930-25G
APOSOR9930-5GEA 72.5 EUR
APOSOR9930-5G APOSOR9930-25G
2,4-Dimethylpyrrol 98%
2,4-Dimethylpyrrole
Formel: C₆H₉N
Molecular Weight: 95.1424 g/mol
Siedepunkt: 165…167 °C
Dichte: 0.924 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00192088
CAS-Nummer: 625-82-1
EINECS: 210-912-2