2-Methoxy-6-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9940-100G
OR9940-25G
APOSOR9940-100GEA
206
EUR
APOSOR9940-100G
APOSOR9940-25G
2-Methoxy-6-methylpyridin 98%
2-Methoxy-6-methylpyridine
Formel:
C₇H₉NO Molecular Weight: 123,16 g/mol Siedepunkt: 156 °C Dichte: 1,01 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 49 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04112507 CAS-Nummer: 63071-03-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...