3-Methylanthranilsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-3-methylbenzoic acid
OR9942-100G
OR9942-25G
APOSOR9942-100GEA
30.6
EUR
APOSOR9942-100G
APOSOR9942-25G
3-Methylanthranilsäure 98%
3-Methylanthranilsäure
Formel:
C₈H₉NO₂ Molecular Weight: 151,16 g/mol Schmelzpunkt: 174…177 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007745 CAS-Nummer: 4389-45-1 EINECS: 224-505-2 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...