4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine-N-oxide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine 1-oxide
OR9945-100G
OR9945-25G
OR9945-5G
APOSOR9945-100GEA
481
EUR
APOSOR9945-100G
APOSOR9945-25G
APOSOR9945-5G
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine-N-oxide 98%
4-Chloro-3-methoxy-2-methylpyridine-N-oxide
Formel:
C₇H₈ClNO₂ Molecular Weight: 173.60 g/mol Schmelzpunkt: 96…100 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03093995 CAS-Nummer: 122307-41-9 |