o-Toluolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Toluol-2-sulfonsäurechlorid, Toluol-2-sulfonylchlorid, 2-Toluolsulfonylchlorid, 2-Methylbenzolsulfonsäurechlorid, 2-Toluolsulfonsäurechlorid, o-Toluolsulfonsäurechlorid
OR9961-1G OR9961-5G OR9961-10G
APOSOR9961-1GEA 116 EUR
APOSOR9961-1G APOSOR9961-5G APOSOR9961-10G
o-Toluolsulfonylchlorid 97%
o-Toluolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₇ClO₂S
Molecular Weight: 190,65 g/mol
Siedepunkt: 254 °C
Schmelzpunkt: 10 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024874
CAS-Nummer: 133-59-5
EINECS: 205-113-0
UN: 3265
ADR: 8,II