5-Brom-2,4-dichlorpyrimidin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9965-100G OR9965-25G OR9965-5G
APOSOR9965-100GEA 65.4 EUR
APOSOR9965-100G APOSOR9965-25G APOSOR9965-5G
5-Brom-2,4-dichlorpyrimidin 99%
5-Bromo-2,4-dichloropyrimidine
Formel: C₄HBrCl₂N₂
Molecular Weight: 227.87 g/mol
Siedepunkt: 128 °C/5mmHg
Schmelzpunkt: 29…30 °C
Dichte: 1.781 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00127818
CAS-Nummer: 36082-50-5
UN: 2922
ADR: 8+6.1 III