α-Brom-m-toluonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: m-(Brommethyl)benzonitril, 3-(Brommethyl)benzoesäurenitril, 3-(Brommethyl)benzonitril
OR9974-100G OR9974-10G OR9974-25G
APOSOR9974-100GEA 203 EUR
APOSOR9974-100G APOSOR9974-10G APOSOR9974-25G
α-Brom-m-toluonitril
α-Brom-m-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molecular Weight: 196,05 g/mol
Siedepunkt: 130 °C/3,8mmHg
Schmelzpunkt: 91…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001809
CAS-Nummer: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
UN: 3261
ADR: 8,II