5-Methoxy-1-indanon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9975-25G OR9975-5G OR9975-100G
APOSOR9975-25GEA 66.7 EUR
APOSOR9975-25G APOSOR9975-5G APOSOR9975-100G
5-Methoxy-1-indanon 98%
5-Methoxy-1-indanon
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162,19 g/mol
Schmelzpunkt: 107…112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003789
CAS-Nummer: 5111-70-6
EINECS: 225-838-6