4-Chlor-6,7-dimethoxychinazolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR9985-1G
OR9985-5G
OR9985-25G
APOSOR9985-1GEA
62.5
EUR
APOSOR9985-1G
APOSOR9985-5G
APOSOR9985-25G
4-Chlor-6,7-dimethoxychinazolin 98%
4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Formel:
C₁₀H₉ClN₂O₂ Molecular Weight: 224.65 g/mol Schmelzpunkt: 284…287 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01570172 CAS-Nummer: 13790-39-1 |