5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol
APOSOR9991-5GEA 219 EUR
APOSOR9991-5G APOSOR9991-1G
5-Chlor-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol 98%
5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₉ClN₂
Molecular Weight: 192,65 g/mol
Siedepunkt: 114…115 °C/4mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067853
CAS-Nummer: 1131-17-5