Ethyl-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
OR9999-1G OR9999-5G
APOSOR9999-1GEA 166 EUR
APOSOR9999-1G APOSOR9999-5G
Ethyl-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Ethyl-2-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylat
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
Molecular Weight: 204,2300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00139509
CAS-Nummer: 2549-19-1