2-Chlor-3,6-difluorbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0003-5G
APOSPC0003-5GEA 79.9 EUR
APOSPC0003-5G
2-Chlor-3,6-difluorbenzylalkohol 98%
2-Chlor-3,6-difluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₅ClF₂O
Molecular Weight: 178,57 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631445
CAS-Nummer: 261762-44-1