2-Chlor-3,6-difluorbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0006-5G PC0006-1G PC0006-25G
APOSPC0006-5GEA 168 EUR
APOSPC0006-5G APOSPC0006-1G APOSPC0006-25G
2-Chlor-3,6-difluorbenzylamin 98%
2-Chlor-3,6-difluorbenzylamin
Formel: C₇H₆ClF₂N
Molecular Weight: 177.58 g/mol
Siedepunkt: 207
Schmelzpunkt: 73
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631449
CAS-Nummer: 261762-45-2
UN: 1760
ADR: 8 III