3-Chlor-2,6-difluorbenzylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(3-Chloro-2,6-difluorophenyl)methanamine
PC0007-10G
PC0007-5G
PC0007-1G
APOSPC0007-10GEA
285
EUR
APOSPC0007-10G
APOSPC0007-5G
APOSPC0007-1G
3-Chlor-2,6-difluorbenzylamin 98%
3-Chlor-2,6-difluorbenzylamin
Formel:
C₇H₆ClF₂N Molecular Weight: 177,5800 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631388 CAS-Nummer: 261762-46-3 UN: 2735 ADR: 8,III |