3-(3-(Trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0014-5G PC0014-1G
APOSPC0014-5GEA 159 EUR
APOSPC0014-5G APOSPC0014-1G
3-(3-(Trifluormethoxy)phenyl)propionsäure 95%
3-(3-(Trifluormethoxy)phenyl)propionsäure
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Molecular Weight: 234,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01317834
CAS-Nummer: 168833-77-0