(3-Chlor-2,6-difluorphenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0018-1G PC0018-5G PC0018-10G
APOSPC0018-1GEA 109 EUR
APOSPC0018-1G APOSPC0018-5G APOSPC0018-10G
(3-Chlor-2,6-difluorphenyl)essigsäure 98%
(3-Chlor-2,6-difluorphenyl)essigsäure
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
Molecular Weight: 206,58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631328
CAS-Nummer: 261762-53-2