2-Chloro-3,6-difluorophenylacetonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0020-1G PC0020-5G PC0020-25G
APOSPC0020-1GEA 56.7 EUR
APOSPC0020-1G APOSPC0020-5G APOSPC0020-25G
2-Chloro-3,6-difluorophenylacetonitrile 98%
2-Chloro-3,6-difluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₄ClF₂N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631447
CAS-Nummer: 261762-54-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III