3-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0021-1G
PC0021-5G
APOSPC0021-1GEA
109
EUR
APOSPC0021-1G
APOSPC0021-5G
3-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile 97%
3-Chloro-2,6-difluorophenylacetonitrile
Formel:
C₈H₄ClF₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01631327 CAS-Nummer: 261762-55-4 UN: 3439 ADR: 6.1,III |