2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Toluenesulphonic acid 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl Ester, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl Tosylate, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl 4-methylbenzenesulphonate
PC0022-100G
PC0022-25G
APOSPC0022-100GEA
676
EUR
APOSPC0022-100G
APOSPC0022-25G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate 98%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl-p-toluenesulphonate
Formel:
C₁₀H₉F₅O₃S Molecular Weight: 304.23 g/mol Siedepunkt: 75 °C/0.75mmHg Schmelzpunkt: 53…55 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093346 CAS-Nummer: 565-42-4 |